Anticorpi primari Cell Marque™
La nostra linea di anticorpi Cell Marque™ include un portafoglio completo di anticorpi primari adatti per immunoistochimica (IHC) su campioni di tessuto inclusi in paraffina e fissati in formalina. Concentrandoci principalmente sulla diagnostica in vitro (IVD), forniamo anticorpi, sia dall'impiego ormai consolidato, sia d'avanguardia, sistemi di rivelazione e reagenti ausiliari avanzati per i test clinici. Grazie alla presenza di un team medico nel nostro staff, siamo in grado di garantire le prestazioni e l'elevata qualità dei nostri anticorpi, al fine di assicurare ai pazienti l’assistenza migliore.
I prodotti Cell Marque™ per IHC offrono l’innovazione che solo un'azienda dedita da oltre 25 anni alla produzione di anticorpi per scopi di patologia clinica nella pratica medica sa dare. I nostri anticorpi Cell Marque™ sono affidabili e garantiscono la massima riproducibilità della colorazione.
Cercate gli anticorpi per IHC Cell Marque™ in base all'antigene o alla specialità. Proponiamo anticorpi per indagini in merito a patologie mammarie/ginecologiche, dermatologiche, ematologiche, pediatriche, gastrointestinali (GI), citologiche, polmonari, di testa e collo e per altre aree cliniche.
Risorse sui prodotti
- Webinar: Cell Marque™
- Article: Immunohistochemistry: Current Applications in Breast Cancer
Immunohistochemistry (IHC) is used to characterize intracellular proteins or various cell surfaces in all tissues. Individual markers or more often panels of various marker proteins can be used to characterize various tumor subtypes, confirm tissue of origin, distinguish metastatic from primary tumor and provide additional information which may be important for prognosis, predicting response to therapy or evaluating residual tumour post-treatment.
- Brochure: A Comparative Study of IDH1 R132H
- Brochure: Immuno Histo Chemistry
- Brochure: Immunohistochemical Applications in Dermatopathology
- Brochure: Pediatric Malignancies and IHC
- Brochure: Anti-Ki-67 (MRQ-64) is a Reliable Rabbit Monoclonal IHC Marker
- Brochure: Special AT-rich sequence binding-protein 2 (SATB2)