Sistemi cromatografici per il bioprocesso
I sistemi cromatografici monouso e multiuso giocano un ruolo decisivo per la separazione ottimale delle molecole di valore. Dalla scala pilota fino a quella di processo, i nostri sistemi sono progettati per fornire prestazioni robuste e regolari, garantendo tutta la flessibilità operativa di cui hai bisogno. Proponiamo inoltre un’impareggiabile gamma di resine e membrane per cromatografia, cui si aggiungono una serie di applicazioni all’avanguardia e tutto il supporto necessario per il processo di validazione. Con questa offerta completa di prodotti sosteniamo costantemente i tuoi sforzi per migliorare la produttività e l’efficienza dei tuoi processi. I nostri esperti saranno lieti di aiutarti a identificare il prodotto più indicato per il tuo processo cromatografico.
Scoprite di più a proposito di
Sistema Mobius® Multi Column Capture
Il sistema Mobius® Multi Column Capture è una soluzione monouso completamente automatizzata per processi cromatografici a ciclo continuo nella fase di cattura, anche a circuito chiuso. Esso gestisce i parametri di processo in tempo reale potendo modificare il carico delle colonne, controllare il riempimento del serbatoio d'alimentazione di riserva e monitorare le prestazioni della resina. Accoppiato a una soluzione per la diluizione in linea e a un software dall'impiego intuitivo, questo sistema a 3 colonne permette il pieno controllo della fase di cattura nei bioprocessi in fed-batch o a perfusione. Il sistema Mobius® Multi Column Capture è compatibile con i bioreattori di volume compreso tra 50 L e 2.000 L. Per saperne di più sulla cromatografia multicolonna.
Sistemi Mobius® Chrom
I sistemi Mobius® Chrom sono soluzioni cromatografiche monouso, versatili e automatizzate che assicurano piena capacità di separazione e purificazione di anticorpi monoclonali, vaccini, plasma e proteine terapeutiche su scala clinica e commerciale, operando in maniera riproducibile ed affidabile. L’innovativo percorso di flusso monouso riduce il rischio di contaminazione e dà la sicurezza necessaria per affrontare qualunque difficoltà cromatografica. Questi sistemi offrono una flessibilità operativa ottimale per volumi compresi tra 50 e 2.000 L, con velocità di flusso da 0,1 a 20 L/min, rapporto di turndown di 5:1 su scala di processo e un’accuratezza eccellente sia nelle separazioni isocratiche, sia su gradiente. Il percorso di flusso monouso permette la massima libertà di scelta tra modalità funzionalmente o totalmente chiusa.
Sistemi biocromatografici CoPrime®
I sistemi biocromatografici CoPrime® sono progettati per ottenere una separazione e una purificazione ottimali di anticorpi monoclonali, vaccini, plasma e proteine terapeutiche. Sono sistemi che consentono un rapido scale-up e si adattano perfettamente a lavorazioni su scala pilota e di processo. Essi poggiano su 50 anni di conoscenza dei processi e di competenza ingegneristica, che hanno condotto ad una soluzione per la purificazione in scala di processo configurabile ed intuitiva. I modelli B e C della linea CoPrime® operano su un ampio intervallo di portate e possono vantare prestazioni ottimali in termini di maggior accuratezza del gradiente e miglior riproducibilità della purificazione. Il modello C della linea CoPrime® è in grado di operare su scala più grande e consente il passaggio di scala diretto a partire dal modello CoPrime™ B.
Risorse sui prodotti
- Data Sheet: Mobius® Multi Column Capture System
The Mobius® Multi Column Capture system is designed as a fully automated, single-use solution to operate continuous closed capture chromatography.
- Data Sheet: Mobius® Chrom Systems
The Mobius® Chrom systems are a flexible, automated, single-use chromatography systems that enable consistent and reliable separation and purification.
- Application Note: Multi-Column Capture
Prototype Tests for Monoclonal Antibody Capture During Project nextBioPharmDSP (Horizon 2020).
- Spare Parts List: Mobius® Multi Column Capture System
To help you select and manage the spare parts required for your system, our experts have performed a risk assessment to determine which parts to keep in stock.
- Performance Guide: Mobius® Multi Column Capture System
The purpose of this document is to describe the performance of the Mobius® Multi Column Capture system and highlight the working principles of its innovative features.
- Data Sheet: CoPrime® Biochromatography Process-Scale System
Fully automated, configurable systems for biopharmaceutical manufacturing and cGMP process scale applications.
- Poster: Horizon 2020 - Fully Connected Single-use Downstream Platform for mAb Production
Within the biopharmaceutical industry, there is a significant shift toward higher productivity processes resulting in improved economics without compromising robustness. Therefore, integrated continuous production technologies are of greatest interest.
- Brochure: Process Development and Drug Manufacturing: Support Services
We provide comprehensive services for drug development and manufacturing, including technical and regulatory expertise and process development support.
Webinar correlati
La cromatografia multicolonna è una tecnica di bioprocesso in cui più colonne vengono caricate in serie e quindi sottoposte a cicli di eluizione, rigenerazione ed equilibrazione.
Scoprite tutti i vantaggi di una nuova membrana di affinità funzionalizzata con Proteina A usata come piattaforma cromatografica realmente monouso e ad alta produttività per la purificazione di anticorpi monoclonali in ciclo intensificato.
Cromatografia frontale a scambio cationico in modalità flow-through per la rimozione di aggregati di anticorpi monoclonali con analisi dei parametri che influiscono sulla rimozione di tali aggregati.
Una panoramica sulle tecnologie che consentono di adattare la cromatografia di affinità alle specifiche esigenze di purificazione dei vaccini.