Merck
HomeApplicazioniGenomicaScreening di genomica funzionale
Screening di genomica funzionale
Screening di genomica funzionale mediante librerie formato array o in pool
La genomica funzionale consente l’analisi della funzione dei geni e del loro coinvolgimento nei pathway biochimici, cellulari e fisiologici. La disponibilità di sequenze genomiche complete, combinata con gli attuali strumenti di facile programmazione per la modifica del genoma, consente di eseguire queste analisi sull’intero genoma. Lo scopo fondamentale di uno screening genomico è studiare l’insorgenza di uno specifico fenotipo modificando una funzione genica in modo specifico e mirato. Quando dei singoli geni vengono eliminati o modulati in una cellula o in un organismo, i cambiamenti nel fenotipo o nel comportamento che ne risultano possono essere osservati, direttamente o indirettamente, attraverso esperimenti attentamente pianificati. Lo screening funzionale del genoma permette di eseguire questa analisi in modo sistematico e parallelo, consentendo di chiarire percorsi e/o stati patologici intricati e facilitando l'identificazione di nuovi target farmacologici.  
Esistono due modi fondamentali con cui cui la genomica funzionale può collegare la genetica al fenotipo. Lo screening di genetica diretta implica la modifica di molti geni, la selezione delle cellule o degli organismi con il fenotipo di interesse e quindi l'identificazione dei geni la cui modulazione ha innescato il cambiamento fenotipico. Lo screening di genetica inversa analizza il fenotipo di cellule o organismi in seguito ad alterazioni di un gene specifico o di una combinazione di geni.
Articoli tecnici correlati
  • CRISPR lentiviral screening libraries are powerful research tools. Continuing a decade long commitment to library screening manufacturing, we have partnered with 10x Genomics to bring 10x Feature Barcode-compatible pooled screening products to you.
  • Custom & Predesigned esiRNA FAQ
  • Genome-wide loss-of-function screening is a powerful approach to discover genes and pathways that underlie biological processes. Now complete knockout is achievable with two optimized gRNAs per gene. Minimized clone number ensures the most specific screening possible while controlling time and cost.
  • Our lentiviral vector systems are developed with enhanced safety features. Numerous precautions are in place in the design of our lentiviruses to prevent replication. Good handling practices are a must.
  • Visualizza tutto (14)
Protocolli correlati
Cerca altri articoli e protocolli
I progressi nell'editing genico, nel silenziamento genico, nella modulazione genica, nel sequenziamento di nuova generazione (NGS) e nelle tecnologie di screening fenotipico consentono di effettuare gli screening di genomica funzionale in modo efficiente in un'ampia varietà di sistemi modello.
  • Interferenza a RNA (RNAi): esistono diversi tipi di reagenti RNAi che vengono utilizzati per il silenziamento genico, inclusi i lunghi dsRNA (double-stranded RNA o RNA a doppio filamento), i siRNA (small interfering RNA o piccoli RNA interferenti) sintetici e gli shRNA (short hairpin RNA, o brevi RNA a forcina). Questi reagenti per RNAi vengono introdotti nelle cellule mediante trasfezione diretta (siRNA e dsRNA), trasfezione di un DNA contenente un promotore codificante per uno shRNA o mediante metodi di trasduzione virale utilizzando costrutti lentivirali in cui sono state clonate cassette shRNA. I dsRNA e i siRNA possono essere utilizzati in screening ad alta processività con formato array mentre gli shRNA possono essere introdotti nelle popolazioni cellulari per analisi ad alta processività sia in formato array che in pool, il formato in pool utilizza il sequenziamento di nuova generazione (NGS).
  • Sistemi CRISPR-Cas: i sistemi CRISPR (brevi ripetizioni palindrome raggruppate e intervallate regolarmente) possono essere utilizzati per manipolare i genomi, i trascrittomi e gli epigenomi delle cellule di mammifero. Nell'editing genetico mediato da CRISPR-Cas9, la nucleasi Cas9 viene indirizzata ad uno specifico locus utilizzando un RNA guida. A seconda della variante di Cas9 impiegata, il sistema CRISPR può essere utilizzato per silenziare a livello genetico la produzione di un trascritto introducendo mutazioni frameshift, inibire la trascrizione, reclutare fattori di trascrizione per attivare l'espressione, indurre mutazioni puntiformi mirate o modificare marcatori epigenetici. Analogamente alla RNAi, il sistema CRISPR può essere introdotto direttamente come complesso RNP in screening formato array o come DNA plasmidico o mediante lentivirus per applicazioni di screening in formato sia pool che array. I pool, le librerie e gli array CRISPR facilitano uno screening dei geni eccezionalmente versatile e ad alta processività per l'analisi funzionale. E’ inoltre possibile effettuare uno screening con modulazione dell'espressione genica usando un sistema CRISPR privo di attività nucleasica che utilizza una dCas9 enzimaticamente inattiva combinata con effettori trascrizionali che attivano (CRISPRa) o inibiscono (CRISPRi) la trascrizione.