Espressione e silenziamento genico
La modulazione dell'espressione genica è una delle tecniche più potenti utilizzate dai ricercatori per studiare i complessi network genetici che governano i processi biologici. Gli esperimenti di modulazione dell’espressione genica sono ampiamente utilizzati, in particolare, per identificare terapie efficaci per la cura di diversi tipi di patologie, dal cancro, ai disturbi dell'età evolutiva fino alle malattie neurodegenerative.
Diverse sono le tecnologie disponibili per un'efficace modulazione dell'espressione genica nelle cellule e nei tessuti. La RNAi (o interferenza a RNA) è un meccanismo biologico naturale che consiste in un’inibizione potente e mirata dell'espressione genica per mezzo di siRNA (piccoli RNA interferenti). SigmaAldrich® Advanced Genomics ha avuto un ruolo preminente nello sviluppo di prodotti per RNAi destinati ai ricercatori.
Più di recente, lo sviluppo di sistemi di inibizione e attivazione dell’espressione genica basati su CRISPR (rispettivamente CRISPRi e CRISPRa) ha offerto ai ricercatori un nuovo potente set di strumenti che consentono opzioni di regolazione genica quasi illimitate. Utilizzando l'impareggiabile assortimento di prodotti per CRISPR forniti da SigmaAldrich® Advanced Genomics, i ricercatori sono oggi in grado di raggiungere in modo accurato ed efficiente knock-down, knock-out, attivazione o sovraespressione praticamente di qualsiasi gene.
Articoli tecnici correlati
- We offer advanced design and quality synthesis for predesigned siRNA and siRNA libraries using the Rosetta siRNA Design Algorithm to reduce off-target effects and increase RNAi performance. The algorithm utilizes Position-Specific Scoring Matrices (PSSM) and knowledge of the siRNA seed region to predict the most effective and specific siRNA sequences for a target gene of interest.
- One approach to the analysis of gene expression is to measure the concentration of mRNA of a gene. There are several challenges to such analyses, such as the differences in half life between different transcripts, the temporal patterns of transcription and the lack of correlation between mRNA and protein.
- Librerie di vettori per una messa a punto ottimale dei vostri esperimenti di RNAi
- Enzyme Explorer Product Application Index for Superoxide Dismutase offered by us online. Superoxide Dismutase (SOD) catalyzes the reduction of superoxide anions to hydrogen peroxide.
- Firefly luciferase is a widely used bioluminescent reporter for studying gene regulation and function. It is a very sensitive genetic reporter due to the absence of endogenous luciferase activity in mammalian cells or tissues.
- Visualizza tutto (53)
Protocolli correlati
- Complete protocol for Lentiviral transduction of suspension cells. This protocol describes the use of MISSION TRC shRNA Lentiviral Particles for long term silencing and phenotypic observation of suspension cells.
- FACS (Fluorescence-Activated Cell Sorting) provides a method for sorting a mixed population of cells into two or more groups, one cell at a time, based on the specific light scattering and fluorescence of each cell. This method provides fast, objective, and quantitative recording of fluorescent signals from individual cells.
- Experimentally determine the appropriate antibiotic concentration for selecting stable cell lines. This titration protocol can determine the lowest concentration of puromycin needed to efficiently select transduced cells.
- Preparation of the Lentiviral Transduction Particles Using Packaging Plasmid Mix
- Visualizza tutto (17)
Cerca altri articoli e protocolli
Diagramma che mostra i meccanismi di silenziamento genico mediato da shRNA e siRNA nelle cellule.
RNAi - Modulazione dell’espressione genica per lo studio dei pathway genetici
Gli screening di genomica funzionale rappresentano uno strumento fondamentale per la ricerca orientata alla scoperta di nuove terapie in quanto consentono di svelare i meccanismi che regolano sistemi biologici, pathway e malattie. Un’efficace analisi di queste complesse reti di interazioni molecolari può essere eseguita utilizzando librerie di shRNA che consentono di ottenere knockdown genici affidabili, efficienti e di lungo termine.
Sigma-Aldrich® Advanced Genomics è il fornitore esclusivo delle collezioni TRC1.5 e TRC2 create da The RNAi Consortium (TRC). Queste librerie di shRNA basate su lentivirus offrono una copertura senza precedenti e sono disponibili in più formati che includono genoma intero, singoli cloni/vettori RNAi e set di famiglie di geni.
CRISPRi e CRISPRa - Per una inibizione e un'attivazione genica efficaci
CRISPRi (CRISPR interference) e CRISPRa (CRISPR activation) consentono rispettivamente il silenziamento e l'attivazione dei geni con elevata efficienza e senza alterare la sequenza del DNA. Usati in screening LOF (loss-of-function) e GOF (gain-of-function) su larga scala, consentono ai ricercatori di identificare pathway genetici unici ma funzionalmente correlati, spesso non identificabili con altri metodi.
Diagrammi schematici di CRISPRa, con il complesso SAM (Synergystic Activation Mediator) e CRISPRi con il dominio KRAB.
Sigma-Aldrich® Advanced Genomics offre una scelta completa di librerie CRISPRi e CRISPRa ottimizzate per esperimenti di sovraespressione e di knockdown genico. Le librerie lentivirali CRISPRi e SAM CRISPRa in pool sono disponibili sia in formato standard, sia personalizzabili in base a esigenze specifiche.
Vuoi sapere se il sistema CRISPR è adatto al tuo progetto? Contatta un esperto Sigma-Aldrich® Advanced Genomics.
Risorse correlate
Proteine di fusione Cas9-GFP
Brochure sulla RNAi
Mappe dei vettori TRC
FAQ su shRNA