Merck
HomeServiziSoftware e piattaforme digitaliSoftware M-Trace® per la registrazione elettronica dei test
Software M-Trace® per la registrazione elettronica dei test
Il software e la app mobile M-Trace® sono gli assistenti digitali conformi al CFR 21, Parte 11 di cui non potrete più fare a meno nel CQ per i test di sterilità e per altri processi regolamentati se cercate una registrazione dei dati affidabile ed efficiente!
  • Garantite la piena tracciabilità e la totale conformità ai requisiti normativi grazie a una registrazione dei dati completa, automatica e in tempo reale per ogni test del vostro CQ 
  • Incrementate la sicurezza dei processi di CQ con sequenze operative guidate e allerte in caso di scostamento
  • Migliorate l'efficienza eliminando la documentazione cartacea e digitalizzando i processi di registrazione e di revisione
  • Facilitate il controllo automatizzato della pompa Steritest® Symbio e incrementate la connettività tra i dati dei test e l'ambiente IT del laboratorio
Caratteristiche
Creazione di sequenze operative per il test di sterilità con il software M-Trace
Creazione di sequenze operative personalizzate
Digitalizzate le vostre SOP creando Master Test Record (MTR) completamente personalizzabili che vi guideranno nel corso dell’intera procedura di lavoro.
    App mobile M-Trace<sup>®</sup>
    Sincronizzate le informazioni su campioni, consumabili, punti di campionamento o dispositivi e i risultati dei test dal laboratorio o da qualunque posizione con la app mobile M-Trace®.
      Conferma mediante controllo vocale di tutte le fasi dei test di sterilit&agrave;
      Confermate la corretta esecuzione di una fase di lavoro tramite controllo vocale o comunicazione macchina-macchina per consentire la generazione della documentazione in tempo reale mentre le mani sono impegnate in altre attività.
        Registrazione dei parametri della pompa Steritest Symbio a favore del monitoraggio del processo
        Procuratevi i parametri dello strumento, ad esempio la velocità o la pressione della pompa Steritest® Symbio
          Generazione automatica di resoconti digitali dei test di sterilit&agrave; effettuati
          Viene creato automaticamente un resoconto esauriente con tutte le informazioni sui materiali di consumo utilizzati, gli eventi verificatisi e la conferma che ogni fase di lavoro è stata eseguita come stabilito.
            Sistema di gestione degli utenti conforme al CFR 21, Parte 11
            Definite ruoli e diritti degli utenti nel sistema di gestione che, oltre ad essere comodo e completo, è conforme al CFR 21, Parte 11.
              Prodotti correlati
              Loading
              SCOPRITE IL SOFTWARE M-TRACE® PER LA REGISTRAZIONE ELETTRONICA DEI TEST
              Se desiderate assistere a una dimostrazione o ricevere maggiori informazioni sul software M-Trace® per la registrazione elettronica dei test, non esitate a contattarci.
              È sufficiente compilare e inviare il modulo sottostante.
              Risorse sui prodotti
              Mtrace Brochure
              Brochure: A deeper understanding of our M-Trace® Electronic Test Record Software
              Ottenete informazioni più dettagliate e scoprite come potrebbe essere un test di sterilità completamente tracciabile, affidabile ed efficiente eseguito con l'assistenza del nostro software M-Trace® nella vostra sede. 
              Download immediato
              Mtrace Datasheet
              Scheda tecnica: Technical information about our M-Trace® solution
              Procuratevi altri dettagli tecnici sul vostro assistente digitale per il test di sterilità e altri processi regolamentati nel CQ.
              Download immediato 
              Mtrace Software
              Libro bianco: M-Trace® Electronic Test Record Software and regulatory compliance
              Leggete un’analisi dettagliata della conformità al 21 CFR, Parte 11 del nostro software M-Trace®.
              Download immediato 