Reagenti per titolazioni
La titolazione è una tecnica analitica quantitativa utilizzata per determinare la concentrazione esatta di un composto a titolo ignoto o la purezza di una sostanza. Analisi sofisticate e accurate richiedono soluzioni volumetriche titolate e prodotte con estrema precisione. Il nostro vasto assortimento di soluzioni volumetriche in svariati concentrazioni e formati offre una soluzione per ogni applicazione. In particolare, le soluzioni volumetriche pronte all’uso Titripur®, lo standard qualitativo di riferimento per le titolazioni, analizzate nel nostro laboratorio di taratura accreditato secondo la norma ISO/IEC 17025.
Prodotti in evidenza:
Risorse sui prodotti
- /CH/it/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/titration-and-karl-fischer/learning-center-titration
- Titolazioni e titolazione secondo Karl Fischer
La titolazione è un metodo analitico utilizzato per determinare una concentrazione incognita usando una soluzione a titolo noto. La titolazione secondo Karl Fischer è un metodo consolidato specifico per determinazioni accurate del contenuto di acqua in materie prime e prodotti finiti.
- Titripac® Volumetric Solutions – Stability and Sustainability for Your Titration Process
Learn more about Titripac® sustainable packaging, designed to reduce chemical and packaging waste and transportation emissions, and improve product stability after opening and during use.
- Supelco® SmartChemicals for Titration
For volumetric and Karl Fischer titration, with our new SmartChemicals you can eliminate time-consuming steps and errors by transferring data wirelessly and instantly to your titrator.
- /deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/132/962/titration-iso17025-fl7602en-ms.pdf
Rely on consistently good titration results in your titration laboratory by using Titripur® Volumetric Solutions analyzed by a ISO/IEC 17025 accredited calibration laboratory in conjunction with Certipur® Volumetric Standards, Certified Reference Materials (CRM), according to ISO 17034.
- /deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/224/661/brighter-titration-br5761en-ms.pdf
Sophisticated and precise analyses require precisely adjusted and produced volumetric solutions. Whether you’re titrating reducing or oxidizing substances, acids, bases or complexing reagents in either aqueous or non-aqueous solutions: we offer the right solutions for every application.
- /deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/108/369/titration-guide-pg1682en-ms.pdf
The titer determination of volumetric solutions is one of the most important preconditions to receive reliable and transparent results in titration.
Soluzioni volumetriche Titripur®
I nostri prodotti Titripur® comprendono soluzioni volumetriche pronte all’uso che assicurano risultati precisi e affidabili nelle titolazioni. Tutte le soluzioni Titripur® sono tracciabili a materiali di riferimento primari del National Institute of Standards and Technology (NIST) e analizzate dal nostro laboratorio accreditato secondo la norma ISO/IEC 17025. Il laboratorio di Controllo della Qualità di Merck KGaA di Darmstadt (Germania) è accreditato dal DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle - Ente di accreditamento tedesco) come laboratorio di taratura D-K-15185-01-00 secondo la norma DIN EN ISO/IEC 17025. La nostra linea Titripur® comprende anche una gamma di soluzioni prodotte e analizzate nel rispetto del capitolo delle Farmacopee Europea e Statunitense dedicato ai reagenti per l’analisi di prodotti farmaceutici e di materie prime.
Confezioni Titripac® per soluzioni volumetriche
Titripac® è un sistema innovativo di confezionamento dedicato alle nostre soluzioni volumetriche Titripur® pronte all’uso. La tenuta ermetica delle confezioni Titripac® previene la contaminazione della soluzione da parte di aria, anidride carbonica o microrganismi durante la conservazione e l’uso. Il rubinetto integrato consente di prelevare la soluzione e di trasferirla direttamente al titolatore con un adattatore. Rispettose dell’ambiente, riducono i rifiuti dovuti all'imballaggio: la scatola di cartone può essere riciclata con i rifiuti cartacei, mentre la sacca interna può essere facilmente piegata e smaltita separatamente.
Soluzioni volumetriche concentrate Titrisol®
Le soluzioni concentrate Titrisol® sono versatili perché, potendo essere diluite a piacimento, consentono di preparare il titolante alla concentrazione desiderata.
SmartChemicals per titolazioni digitalizzate
I prodotti SmartTitrants e SmartStandards Supelco® permettono un istantaneo e diretto trasferimento dei dati attraverso i tag RFID. Questa tecnologia smart consente di memorizzare i dati del certificato d'analisi nel tag RFID apposto sull'etichetta delle soluzioni volumetriche Titripur®, degli standard volumetrici Certipur® e dei titolanti e standard Aquastar® per titolazioni Karl Fischer. Un semplice tocco sul tag dei nostri SmartChemicals consente di trasferire nome del prodotto, numero di catalogo e di lotto, concentrazione, data di rilascio, scadenza e data della prima apertura.