Interrogazione dei pathway proteici
Nell'organismo i processi intracellulari e le interazioni tra cellule, tessuti e organi sono controllati da segnali biochimici e ambientali trasmessi da una complessa rete, o pathway, di proteine, enzimi e recettori. L’analisi di pathway proteici è fondamentale per la comprensione dei processi cellulari e biologici e delle loro conseguenze fisiologiche, disfunzionali e patologiche. I composti a piccole molecole, tra cui inibitori, attivatori e altri modulatori, sono strumenti fondamentali per i ricercatori che studiano la segnalazione cellulare e altri meccanismi che controllano il destino, la funzione e il fenotipo delle cellule.
Seguono alcuni approfondimenti in merito all’interrogazione di pathway proteici.
Articoli tecnici correlati
- Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
- Learn about compound library screening and explore our compound libraries, including our Library of Pharmacologically Active Compounds (LOPAC®1280) portfolio to experience the gold-standard collection of biologically annotated, ready-to-screen compounds.
- The C-terminal c-Src kinase (Csk) is a 50-kDa cytosolic tyrosine kinase expressed in all examined cell types
- The focal adhesion kinase (FAK) is a cytoplasmic protein tyrosine kinase. FAK has been implicated as a downstream signaling molecule that functions in the control of several integrin-regulated biological processes.
- G protein-coupled receptor kinases (GRKs) are a family of protein kinases. Learn about GRKs and why the seven GRKs can be divided into three subfamilies based on overall structural organization and homology.
- Visualizza tutto (13)
Protocolli correlati
- The appearance of uric acid is measured at 293nm by spectrophotometry.
- To measure 5′-nucleotidase activity, this procedure uses adenosine 5’-monophosphate and a color reagent to create a standard curve for determining the micromoles of phosphorus liberated.
- This procedure may be used for the determination of Amyloglucosidase activity using starch as the substrate.
- To measure luciferase activity, an assay that measures light emission with a luminometer is used. Firefly luciferase is used for detection and quantitation of ATP and as a reporter for genetic function.
- This technical article described the Enzymatic Assay of Trypsin Inhibitor.
- Visualizza tutto (16)
Cerca altri articoli e protocolli
Screening e trattamento chimico
Fondamentale per gli studi di drug discovery, lo screening chimico prevede l’identificazione di sonde chimiche e ricorre a svariate tecniche, dallo high-throughput screening ai saggi su enzimi e proteine target di potenziali agenti terapeutici. Una tendenza emergente nello screening è l'uso crescente di saggi fenotipici per identificare i composti che producono i cambiamenti desiderati nell'espressione dei biomarcatori, nell'attività di proteine e nel comportamento delle cellule. Lo screening di librerie chimiche aiuta i ricercatori a identificare molecole hit che costituiscono il punto di partenza per gli studi di drug discovery. Quindi, è possibile affinare gli hit individuati con screening fenotipici o “target-based”, generando composti lead che saranno sottoposti a ulteriori indagini e a studi per lo sviluppo di farmaci.
Attività di proteine ed enzimi
Le proteine sono biomolecole e macromolecole costituite da amminoacidi. Esse nelle cellule e negli organismi svolgono svariate funzioni, ad esempio:
- catalizzano reazioni
- contribuiscono alla replicazione del DNA
- trasportano molecole
- conferiscono la struttura alle cellule
- fungono da recettori nella trasduzione dei segnali cellulari
- formano canali attraverso i quali le molecole cariche possono attraversare le membrane
Lo studio dell’attività di proteine ed enzimi è fondamentale per comprendere il funzionamento di cellule e organismi perché una disregolazione dell’attività proteica è correlata a numerose malattie. La loro attività può essere sondata utilizzando piccole molecole per interrompere o modulare la funzione e osservando i cambiamenti nella concentrazione di proteina o enzima, o anche utilizzando saggi di attività enzimatica in cui si determina l'influenza di diverse sostanze sull'attività dell'enzima.
Modulazione di pathway proteici
Le interazioni tra i pathway proteici giocano ruoli importanti nei processi biologici come la crescita, la differenziazione, la trasduzione del segnale e l'apoptosi delle cellule. Le piccole molecole sono strumenti importanti per sondare i meccanismi alla base dei processi biologici e la loro correlazione con le malattie. Esse, inoltre, consentono di modulare l’attività di proteine coinvolte in un determinato pathway così da identificarne la funzione e le interazioni con le altre proteine del pathway. Inibendo o interrompendo tali interazioni, ma anche attivando proteine e recettori con attivatori o agonisti in modo da generare una risposta biologica è possibile modulare questi pathway.