Vai a
M2939
Methyl arachidonyl fluorophosphonate
≥98%, calcium-dependent and calcium-independent cytosolic phospholipase A2 inhibitor, methyl acetate solution (10 mg/mL)
Sinonimo/i:
MAPF, Phosphonofluoridic acid, methyl-5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenyl ester
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 453.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H36FO2P
Numero CAS:
Peso molecolare:
370.48
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106300
EC Number:
201-185-2
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
methyl acetate solution (10 mg/mL)
CHF 453.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Methyl arachidonyl fluorophosphonate, ≥98%, methyl acetate solution (10 mg/mL)
Quality Segment
assay
≥98%
form
methyl acetate solution (10 mg/mL)
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
SMILES string
CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCP(F)(=O)OC
InChI
1S/C21H36FO2P/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-25(22,23)24-2/h7-8,10-11,13-14,16-17H,3-6,9,12,15,18-21H2,1-2H3/b8-7-,11-10-,14-13-,17-16-
InChI key
KWKZCGMJGHHOKJ-ZKWNWVNESA-N
Biochem/physiol Actions
MAFP is a selective, irreversible inhibitor of both calcium-dependent and calcium-independent cytosolic phospholipase A2, but not secretory phospholipase A2. MAFP is also a potent acetylcholinesterase inhibitor.
Preparation Note
To change the solvent, evaporate the methyl acetate under a gentle stream of nitrogen and immediately add the solvent of choice.
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
M2689SML0384SML0563
form
methyl acetate solution (10 mg/mL)
form
methyl acetate solution
form
solution
form
ethanol solution (5 mg/ml)
assay
≥98%
assay
≥98%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
dry ice
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
3.2 °F - closed cup
flash_point_c
-16 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)