SML0384
Eicosapentaenoyl ethanolamide
5 mg/mL in absolute ethanol, ≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-N-(2-Hydroxyethyl)-5,8,11,14,17-eicosapentaenamide, EPEA
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
solution
Controllo stupefacenti
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Condizioni di stoccaggio
protect from light
under inert gas
Concentrazione
5 mg/mL in absolute ethanol
Colore
light yellow
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)NCCO
InChI
1S/C22H35NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22(25)23-20-21-24/h3-4,6-7,9-10,12-13,15-16,24H,2,5,8,11,14,17-21H2,1H3,(H,23,25)/b4-3-,7-6-,10-9-,13-12-,16-15-
OVKKNJPJQKTXIT-JLNKQSITSA-N
Azioni biochim/fisiol
WGK 3