Merck
M2689
Methyl γ-linolenyl fluorophosphonate
≥98%, methyl acetate solution
Sinonimo/i:
(6Z,9Z,12Z)-Octadecatrienyl-phosphonofluoridic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H34FO2P
Peso molecolare:
344.44
UNSPSC Code:
41106300
EC Number:
201-185-2
NACRES:
NA.77
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98%
form
methyl acetate solution
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Biochem/physiol Actions
An analog of MAFP which has been widely studied as an inhibitor of phospholipases, FAAH, and as a cannabinoid receptor ligand.
Preparation Note
To change the solvent, simply evaporate the methyl acetate under a gentle stream of nitrogen and immediately add the solvent of choice.
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
3.2 °F - closed cup
flash_point_c
-16 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)