Vai a
A3281
N-(6-Aminohexyl)-5-chloro-1-naphthalenesulfonamide hydrochloride
Sinonimo/i:
W-7
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 155.00
100 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 401.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H21ClN2O2S · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
377.33
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6030174
Form:
powder
CHF 155.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
powder
Quality Segment
mode of action
cell membrane | interferes, enzyme | inhibits
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[H].NCCCCCCNS(=O)(=O)c1cccc2c(Cl)cccc12
InChI
1S/C16H21ClN2O2S.ClH/c17-15-9-5-8-14-13(15)7-6-10-16(14)22(20,21)19-12-4-2-1-3-11-18;/h5-10,19H,1-4,11-12,18H2;1H
InChI key
OMMOSRLIFSCDBL-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
N-(6-Aminohexyl)-5-chloro-1-naphthalenesulfonamide hydrochloride has been used to study its effect of on coated pit staining.[1]
Biochem/physiol Actions
N-(6-Aminohexyl)-5-chloro-1-naphthalenesulfonamide (W-7) is a calmodulin antagonist. It can prevent calcium-dependent protein kinase, that is sensitive to phospholipid.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Cyclic Nucleotide research. Click here to discover more featured Cyclic Nucleotide products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML0657681629GF37370752
Tungsten powder, max. particle size 25 micron, weight 1000 g, purity 99.9%
GF37370752
Tungsten
form
powder
form
powder or crystals
form
crystalline solid
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
Gene Information
human ... CAMK2A(815), CAMK2B(816)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
mode of action
cell membrane | interferes, enzyme | inhibits
mode of action
-
mode of action
-
mode of action
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)