681629
W-7, Hydrochloride
A cell-permeable and reversible calmodulin antagonist that inhibits myosin light chain kinase (IC₅₀ = 51 µM) and Ca2+-calmodulin-dependent phosphodiesterase (IC₅₀ = 28 µM).
Sinonimo/i:
W-7, Hydrochloride, N-(6-Aminohexyl)-5-chloro-1-naphthalenesulfonamide, HCl
Saggio
≥98% (TLC)
Forma fisica
crystalline solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL
DMF: soluble
warm ethanol: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C16H21ClN2O2S.ClH/c17-15-9-5-8-14-13(15)7-6-10-16(14)22(20,21)19-12-4-2-1-3-11-18;/h5-10,19H,1-4,11-12,18H2;1H
OMMOSRLIFSCDBL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Myosin light chain kinase
Attenzione
Altre note
Asano, M. 1989. J. Pharmacol. Exp. Ther.251, 764.
Itoh, H., and Hidaka, H. 1984. J. Biochem.96, 1721.
Tanaka, T., et al. 1983. Pharmacol.26, 249.
Hidaka, H. 1981. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 78, 4354.
WGK 3