Vai a
SML0657
N-(6-Aminohexyl)-1-naphthalenesulfonamide hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
W 5 hydrochloride, W-5 hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H22N2O2S · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
342.88
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder or crystals
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder or crystals
color
white to beige
solubility
H2O: 15 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
[S](=O)(=O)(NCCCCCCN)c1c2c(ccc1)cccc2.Cl
InChI
1S/C16H22N2O2S.ClH/c17-12-5-1-2-6-13-18-21(19,20)16-11-7-9-14-8-3-4-10-15(14)16;/h3-4,7-11,18H,1-2,5-6,12-13,17H2;1H
InChI key
HOCSVIGHWPLMFC-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
N-(6-Aminohexyl)-1-naphthalenesulfonamide (W-5) is a cell permeable calmodulin antagonist that binds directly to the enzyme.
N-(6-Aminohexyl)-1-naphthalenesulfonamide (W-5) is a cell permeable calmodulin antagonist.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)