Documenti fondamentali
GF37370752
Tungsten
powder, max. particle size 25 micron, weight 1000 g, purity 99.9%
Sinonimo/i:
W 006021, W
Scegli un formato
1 EA
CHF 1’090.00
CHF 1’090.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 1’090.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
W
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.84
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141747
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 1’090.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99.9%
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 373-707-52
Resistività
4.9 μΩ-cm, 20°C
Peso
1000 g
Dimens. max. particelle
25 μm
P. ebollizione
5660 °C (lit.)
Punto di fusione
3410 °C (lit.)
Densità
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[W]
InChI
1S/W
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Self-heat. 2
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
  1. Hi we are ordering GF37370752, Tungsten particle with max particle size of 25um. Is there a way that we could get the particle size distribution chart for my application development.
    1 answer
    1. This product is manufactered by Goodfellow under the product 373-707-52. This product is only offered in 25µm, there is no product distribution chart offered. Please see page 82 of this brochure from Goodfellow: https://www.goodfellow.co.kr/pub/media/pdf/Goodfellow-Product-List-Final.pdf