Vai a
8.42016
(3-Chloropropyl)trichlorosilane
for synthesis
Sinonimo/i:
(3-Chloropropyl)trichlorosilane
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
25 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 170.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H6Cl4Si
Numero CAS:
Peso molecolare:
211.98
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
219-844-8
NACRES:
NA.22
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
CHF 170.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
bp
81 °C/27 hPa
transition temp
flash point 80 °C
density
1.360 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Si](Cl)(Cl)(Cl)CCCCl
InChI
1S/C3H6Cl4Si/c4-2-1-3-8(5,6)7/h1-3H2
InChI key
OOXSLJBUMMHDKW-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.358 - 1.362
Identity (IR): passes test
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
8.412488.18816307297
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
bp
81 °C/27 hPa
bp
237-238 °C/1013 hPa
bp
195-197 °C/1013 hPa
bp
80 °C/18 mmHg (lit.)
density
1.360 g/cm3 at 20 °C
density
1.28 g/cm3 at 20 °C
density
1.082 g/cm3 at 20 °C
density
1.227 g/mL at 25 °C (lit.)
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
supp_hazards
Classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
176.0 °F
flash_point_c
80 °C
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
842016000504027269061364
842016002504027269061371