Documenti fondamentali
8.18816
Sigma-Aldrich
3-(Chloropropyl)-trimethoxysilane
for synthesis
Sinonimo/i:
3-(Chloropropyl)-trimethoxysilane, CPTMO
About This Item
Formula condensata:
Cl(CH2)3Si(OCH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.72
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Numero indice EU:
219-787-9
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Tensione di vapore
<5 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
220 °C
Potenza
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
3062 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
5.5-44 % (v/v)
P. ebollizione
195-197 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-50 °C
Temp. transizione
flash point 78 °C
Densità
1.082 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Si](OC)(OC)(OC)CCCCl
InChI
1S/C6H15ClO3Si/c1-8-11(9-2,10-3)6-4-5-7/h4-6H2,1-3H3
OXYZDRAJMHGSMW-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.081 - 1.085
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
161.1 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
71.7 °C - closed cup