Documenti
307297
Sigma-Aldrich
Dichloro(3-chloropropyl)methylsilane
98%
Sinonimo/i:
(3-Chloropropyl)methyldichlorosilane
About This Item
Formula condensata:
Cl(CH2)3Si(CH3)Cl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.56
Beilstein:
1736034
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.461 (lit.)
P. eboll.
80 °C/18 mmHg (lit.)
Densità
1.227 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[Si](Cl)(Cl)CCCCl
InChI
1S/C4H9Cl3Si/c1-8(6,7)4-2-3-5/h2-4H2,1H3
UCJHMXXKIKBHQP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Synthetic precursor to enoxysilacyclobutanes.
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
138.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
59 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
Journal of the American Chemical Society, 116, 7026-7026 (1994)