Documenti fondamentali
8.41248
Sigma-Aldrich
3-Cyanopropyl-trichlorosilane
for synthesis
Sinonimo/i:
3-Cyanopropyl-trichlorosilane, 4-(Trichlorosilyl)-butyronitrile
Scegli un formato
25 ML
CHF 129.00
CHF 129.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 ML
CHF 129.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H6Cl3NSi
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.54
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Numero indice EU:
213-990-6
NACRES:
NA.22
CHF 129.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
liquid
Potenza
2830 mg/kg LD50, oral (Rat)
P. ebollizione
237-238 °C/1013 hPa
Temp. transizione
flash point 92 °C
Densità
1.28 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Si](Cl)(Cl)(Cl)CCCC#N
InChI
1S/C4H6Cl3NSi/c5-9(6,7)4-2-1-3-8/h1-2,4H2
HMFFOEBLYHLRQN-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.301 - 1.305
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
197.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
92 °C - closed cup