Vai a
1194803
USP
Diethyl sebacate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Decanedioic acid 1,10-diethyl ester, NSC 8911, Sebacic acid diethyl ester
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
1 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 361.00
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C2H5OCO(CH2)8COOC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
258.35
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1790779
CHF 361.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical primary standard
API family
diethyl sebacate
manufacturer/tradename
USP
refractive index
n20/D 1.436 (lit.)
bp
312 °C (lit.)
mp
1-2 °C (lit.)
density
0.963 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CCOC(=O)CCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C14H26O4/c1-3-17-13(15)11-9-7-5-6-8-10-12-14(16)18-4-2/h3-12H2,1-2H3
InChI key
ONKUXPIBXRRIDU-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Diethyl sebacate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
246077W237604223115
Diethyl sebacate United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1194803
Diethyl sebacate
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
FG, Fragrance grade, Halal, Kosher
grade
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
flavors and fragrances
application(s)
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
mp
1-2 °C (lit.)
mp
1-2 °C (lit.)
mp
1-2 °C (lit.)
mp
29-31 °C (lit.)
bp
312 °C (lit.)
bp
312 °C (lit.)
bp
312 °C (lit.)
bp
158 °C/10 mmHg (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diethyl sebacate
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
pictograms
Environment
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
1194803-1ML04061837842740