223115
Dimethyl sebacate
99%
Sinonimo/i:
Decanedioic acid 1,10-dimethyl ester, Dimethyl decanedioate, NSC 9415, Sebacic acid dimethyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
P. eboll.
158 °C/10 mmHg (lit.)
Punto di fusione
29-31 °C (lit.)
Densità
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(=O)CCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C12H22O4/c1-15-11(13)9-7-5-3-4-6-8-10-12(14)16-2/h3-10H2,1-2H3
ALOUNLDAKADEEB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
314.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
157 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves