246077
Diethyl sebacate
98%
Sinonimo/i:
Decanedioic acid 1,10-diethyl ester, NSC 8911, Sebacic acid diethyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.436 (lit.)
P. eboll.
312 °C (lit.)
Punto di fusione
1-2 °C (lit.)
Densità
0.963 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)CCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C14H26O4/c1-3-17-13(15)11-9-7-5-6-8-10-12-14(16)18-4-2/h3-12H2,1-2H3
ONKUXPIBXRRIDU-UHFFFAOYSA-N
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter