Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 50 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 1’300.00 |
Informazioni su questo articolo
grade
pharmaceutical primary standard
API family
paracetamol, acetaminophen
manufacturer/tradename
USP
mp
176-178 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CC(=O)Nc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C8H8ClNO/c1-6(11)10-8-4-2-7(9)3-5-8/h2-5H,1H3,(H,10,11)
InChI key
GGUOCFNAWIODMF-UHFFFAOYSA-N
General description
Per ulteriori informazioni e assistenza, visitare il sito web della farmacopea di emissione.
Application
Analysis Note
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| API family paracetamol, acetaminophen | API family paracetamol, acetaminophen | API family paracetamol, acetaminophen | API family acetaminophen, paracetamol |
| mp 176-178 °C (lit.) | mp 176-178 °C (lit.) | mp - | mp 113-115 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Composto J correlato ad acetaminofene
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1003100-50MG | 04061838662927 |