Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 15 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 1’230.00 |
Informazioni su questo articolo
grade
pharmaceutical primary standard
API family
acetaminophen, paracetamol
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
N(c1ccc(cc1)OC(=O)C)C(=O)C
InChI
1S/C10H11NO3/c1-7(12)11-9-3-5-10(6-4-9)14-8(2)13/h3-6H,1-2H3,(H,11,12)
InChI key
UJAOSPFULOFZRR-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| API family acetaminophen, paracetamol | API family acetaminophen, paracetamol | API family paracetamol, acetaminophen | API family paracetamol, acetaminophen |
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1003010-15MG | 04061838662705 |