Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 4 L | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 121.00 |
Informazioni su questo articolo
Quality Segment
sterility
0.2 μm filtered
form
solution
impurities
DNase and RNase, none detected
pH
8.2-8.4 (25 °C)
SMILES string
OB(O)O.NC(CO)(CO)CO.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8.C4H11NO3.BH3O3/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;5-4(1-6,2-7)3-8;2-1(3)4/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);6-8H,1-3,5H2;2-4H
InChI key
OSBLTNPMIGYQGY-UHFFFAOYSA-N
Application
La diluizione dei concentrati madre di TBE fino a un tampone di migrazione TBE 1x dà luogo a un tampone che contiene 89 mM di Tris-borato e 2 mM di EDTA, a pH 8,3. Le scorte 5x o 10x si possono anche aggiungere a una soluzione madre di acrilammide/bis-acrilammide per realizzare il gel PAGE. Per ottenere la massima risoluzione si consiglia l′applicazione di tensioni inferiori a 5 V/cm (distanza tra gli elettrodi dell′unità).
Packaging
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form solution | form powder blend | form liquid | form solution |
| pH 8.2-8.4 (25 °C) | pH 8.1-8.5 (5 ×) | pH 7.4±0.2 (25 °C) | pH - |
| sterility 0.2 μm filtered | sterility - | sterility - | sterility - |
| impurities DNase and RNase, none detected | impurities DNase and RNase, none detected | impurities DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected | impurities DNase and RNase, none detected |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tampone Tris-borato-EDTA
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Protocolli
The Extract-N-Amp™ Tissue PCR Kit contains all the reagents needed to rapidly extract and amplify genomic DNA from mouse tails and other animal tissues, buccal swabs, hair shafts, and saliva.
GenElute™ Bacterial Genomic DNA Kit protocol describes a simple and convenient way for the isolation of pure genomic DNA from bacteria.
The GenElute™ Blood Genomic DNA Kit Protocol provides a simple and convenient way to isolate pure genomic DNA from fresh or aged whole blood.
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| T6400-4L | 04061838108715 |