T7527
Tampone Tris-borato-EDTA
BioReagent, for molecular biology, 5x concentrate, DNase and RNase, none detected, powder blend, suitable for electrophoresis
Sinonimo/i:
Tampone TBE
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for molecular biology
Livello qualitativo
Nome Commerciale
BioReagent
Forma fisica
powder blend
Impurezze
DNase and RNase, none detected
pH
8.1-8.5 (5 ×)
Solubilità
water: 85.1 g/L, clear, colorless
Compatibilità
suitable for electrophoresis
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
Stringa SMILE
OB(O)O.NC(CO)(CO)CO.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8.C4H11NO3.BH3O3/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;5-4(1-6,2-7)3-8;2-1(3)4/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);6-8H,1-3,5H2;2-4H
OSBLTNPMIGYQGY-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
La diluizione dei concentrati madre di TBE fino a un tampone di migrazione TBE 1x dà luogo a un tampone che contiene 89 mM di Tris-borato e 2 mM di EDTA, a pH 8,3. Le scorte 5x o 10x si possono anche aggiungere a una soluzione madre di acrilammide/bis-acrilammide per realizzare il gel PAGE. Per ottenere la massima risoluzione si consiglia l′applicazione di tensioni inferiori a 5 V/cm (distanza tra gli elettrodi dell′unità).
Confezionamento
4L poly bottle contains a powder blend that can be dissolved and reconstituted to prepare four liters of a 5× concentrate.
Nota sulla preparazione
Ricostituzione
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
I clienti hanno visto anche
Protocolli
TAE and TBE are both used as running buffers for nucleic acid electrophoresis but have some important differences. Review our recipes and video to give your application the best chance of success.
Contenuto correlato
Nancy-520 for DNA Detection and Quantitation