Documenti
T4415
Sigma-Aldrich
Tampone Tris-borato-EDTA
BioReagent, suitable for electrophoresis, 10× concentrate
Sinonimo/i:
Tampone TBE
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41105319
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Livello qualitativo
Nome Commerciale
BioReagent
Forma fisica
solution
Impurezze
DNase and RNase, none detected
Compatibilità
suitable for electrophoresis
Stringa SMILE
OB(O)O.NC(CO)(CO)CO.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8.C4H11NO3.BH3O3/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;5-4(1-6,2-7)3-8;2-1(3)4/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);6-8H,1-3,5H2;2-4H
OSBLTNPMIGYQGY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Il tampone Tris/borato/EDTA (TBE) viene usato comunemente nell′elettroforesi degli acidi nucleici. Questa soluzione è efficace in condizioni leggermente basiche, che mantengono il DNA deprotonato, solubile in acqua e protetto dalla degradazione. Si può facilmente diluire il concentrato a 1x o 0,5x prima dell′uso (con acqua di grado per biologia molecolare).
Applicazioni
Pronto all′uso nell′elettroforesi su gel dopo diluizione alle concentrazioni di lavoro.
Il tampone Tris-borato-EDTA è stato usato per l′elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE).
Il tampone di migrazione TBE è il tampone più usato nell′elettroforesi su gel di poliacrilammide per DNA ed RNA. Il TBE si usa con gel non denaturanti e denaturanti (urea 7 M). È usato abitualmente anche per il gel di sequenziamento automatizzato del DNA. Il TBE può essere usato anche per il gel di agarosio ma è sconsigliato con i gel preparatori per il recupero degli acidi nucleici.
La diluizione dei concentrati madre di TBE fino a un tampone di migrazione TBE 1x dà luogo a un tampone che contiene 89 mM di Tris-borato e 2 mM di EDTA, a pH 8,3. Le scorte 5x o 10x si possono anche aggiungere a una soluzione madre di acrilammide/bis-acrilammide per realizzare il gel PAGE. Per ottenere la massima risoluzione si consiglia l′applicazione di tensioni inferiori a 5 V/cm (distanza tra gli elettrodi dell′unità).
Confezionamento
Le confezioni da 4 L, 10 L e 20 L sono fornite in un dispenser con rubinetto.
Nota sulla preparazione
Preparato con acqua a 18 megaohm
Preparato con base Trizma Biotechnology Performance Certified (con certificazione della prestazione biotecnologica) (codice prodotto T6066) e acido borico (codice prodotto B6768) ed EDTA sale disodico (codice prodotto E5134) come reagenti per biologia molecolare.
Altre note
Il tampone TBE tende a precipitare con il passare del tempo. Di solito la precipitazione non ha effetti negativi sulle prestazioni.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Characterization of a Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis population in Israel.
Kleitman, F., Barash, I., Burger, A., Iraki, N.,
European Journal of Plant Pathology, 121, 463-475 (2008)
L Orbán et al.
Electrophoresis, 12(4), 233-240 (1991-04-01)
DNA fragments up to 9 kb in size were stacked and separated by polyacrylamide gel electrophoresis, and those up to 50 kb in size by agarose gel electrophoresis, using a discontinuous buffer system. Polyacrylamide gels at pH 8.9, 2 degrees
M Wu et al.
BioTechniques, 24(4), 676-678 (1998-06-13)
A new agarose-based protein electrophoresis gel system is described. The system consists of a highly resolving agarose, MetaPhor XR (FMC BioProducts, Rockland, ME, USA) dissolved in urea and TBE buffer and a stacking gel composed of a high gel-strength agarose
Josep Balart et al.
Radiation oncology (London, England), 6, 6-6 (2011-01-18)
Radiation-induced DNA double-strand break (DSB) repair can be tested by using pulsed-field gel electrophoresis (PFGE) in agarose-encapsulated cells. However, previous studies have reported that this assay is impaired by the spontaneous DNA breakage in this medium. We investigated the mechanisms
Yaroslav A Kainov et al.
Nature communications, 11(1), 361-361 (2020-01-19)
Eukaryotic gene expression relies on extensive crosstalk between transcription and RNA processing. Changes in this composite regulation network may provide an important means for shaping cell type-specific transcriptomes. Here we show that the RNA-associated protein Srrt/Ars2 sustains embryonic stem cell
Protocolli
TAE and TBE are both used as running buffers for nucleic acid electrophoresis but have some important differences. Review our recipes and video to give your application the best chance of success.
The Extract-N-Amp™ Tissue PCR Kit contains all the reagents needed to rapidly extract and amplify genomic DNA from mouse tails and other animal tissues, buccal swabs, hair shafts, and saliva.
Learn Northern and Southern blotting basics, with protocols and applications for macromolecule transfer to membrane supports.