Vai a
S3131
Sulindac sulfide
≥98% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
(Z)-5-Fluoro-2-methyl-1-[p-(methylthio)benzylidene]indene-3-acetic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 92.20
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 393.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H17FO2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
340.41
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
250-892-2
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
CHF 92.20
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
yellow
solubility
DMSO: ≥22 mg/mL
SMILES string
[H]\C(c1ccc(SC)cc1)=C2/C(C)=C(CC(O)=O)c3cc(F)ccc23
InChI
1S/C20H17FO2S/c1-12-17(9-13-3-6-15(24-2)7-4-13)16-8-5-14(21)10-19(16)18(12)11-20(22)23/h3-10H,11H2,1-2H3,(H,22,23)/b17-9-
InChI key
LFWHFZJPXXOYNR-MFOYZWKCSA-N
Application
Human endothelial cells, HMEC-1 were treated with Sulindac sulfide and the effect on cell survival was studies by MTT assay.[1]
Biochem/physiol Actions
Sulindac sulfide is a non-steroidal anti-inflammatory compound with a preference for COX-1; it is an inhibitor of Ras activation of Raf-1. It impairs nucleotide exchange on Ras by CDC25 and accelerates Ras hydrolysis of GTP by p120GAP. It is an active metabolite of sulindac. It is also shown to inhibit growth and induce apoptosis in human prostate cancer cells through a COX-1 and COX-2 independent mechanism. Sulindac sulfide is an analgesic that has antiproliferative and apoptotic effects. It inhibits the expression and activity of cyclooxygenase-2 in human colon cancer cells[2][3] and reduces tumor burden in adenomatous polyposis patients.[4]
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
574102G5918I117
GR 113808 ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
G5918
GR 113808
R(+)-IAA-94 ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
I117
R(+)-IAA-94
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
solubility
DMSO: ≥22 mg/mL
solubility
DMSO: 25 mg/mL, ethanol: 5 mg/mL
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
H2O: 0.2 mg/mL, 0.1 M NaOH: 2.8 mg/mL, DMSO: >20 mg/mL, ethanol: 20 mg/mL, dilute aqueous acid: insoluble
color
yellow
color
yellow-orange
color
white to light pink
color
white
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sulindac sulfide
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
S3131-5MG04061836921538
S3131-25MG04061832982182