I117
R(+)-IAA-94
≥98% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
Indanyloxyacetic acid 94, R(+)-Methylindazone, R(+)-[(6,7-Dichloro-2-cyclopentyl-2,3-dihydro-2-methyl-1-oxo-1H-inden-5-yl)-oxy]acetic acid
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Attività ottica
[α]22/D +36.4°, c = 0.86 in methanol(lit.)
Colore
white
Solubilità
H2O: 0.2 mg/mL
0.1 M NaOH: 2.8 mg/mL
DMSO: >20 mg/mL
ethanol: 20 mg/mL
dilute aqueous acid: insoluble
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@@]1(Cc2cc(OCC(O)=O)c(Cl)c(Cl)c2C1=O)C3CCCC3
InChI
1S/C17H18Cl2O4/c1-17(10-4-2-3-5-10)7-9-6-11(23-8-12(20)21)14(18)15(19)13(9)16(17)22/h6,10H,2-5,7-8H2,1H3,(H,20,21)/t17-/m1/s1
RNOJGTHBMJBOSP-QGZVFWFLSA-N
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)