G5918
GR 113808
≥98% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
1-[2-[(Methylsulfonyl)-amino]ethyl]-4-piperidinyl]methyl 1-methyl-1H-indole-3-carboxylate
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Colore
white to light pink
Solubilità
DMSO: >20 mg/mL
Ideatore
GlaxoSmithKline
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cn1cc(C(=O)OCC2CCN(CCNS(C)(=O)=O)CC2)c3ccccc13
InChI
1S/C19H27N3O4S/c1-21-13-17(16-5-3-4-6-18(16)21)19(23)26-14-15-7-10-22(11-8-15)12-9-20-27(2,24)25/h3-6,13,15,20H,7-12,14H2,1-2H3
MOZPSIXKYJUTKI-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... HTR4(3360)
rat ... Htr3a(79246) , Htr4(25324)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?