Vai a
S1014
Streptonigrin
from Streptomyces flocculus, ≥98% (HPLC), powder, apoptosis inducer
Sinonimo/i:
Bruneomycin, Nigrin
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 132.00
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 430.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H22N4O8
Numero CAS:
Peso molecolare:
506.46
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
223-501-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
599390
Assay:
≥98%
CHF 132.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Streptonigrin from Streptomyces flocculus, ≥98%
Quality Segment
assay
≥98%
antibiotic activity spectrum
viruses
mode of action
DNA synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(c(O)c1OC)-c2c(C)c(nc(c2N)-c3ccc4C(=O)C(OC)=C(N)C(=O)c4n3)C(O)=O
InChI
1S/C25H22N4O8/c1-9-14(10-6-8-13(35-2)23(36-3)20(10)30)15(26)19(29-17(9)25(33)34)12-7-5-11-18(28-12)22(32)16(27)24(37-4)21(11)31/h5-8,30H,26-27H2,1-4H3,(H,33,34)
InChI key
PVYJZLYGTZKPJE-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Streptonigrin (SN) is an aminoquinone antitumour antibiotic. Its antineoplastic activity requires reductive activation by Xanthine-converting enzymes. It induces apoptosis by a mechanism involving NF-κB. DNA cleavage reaction and chromosome damage by SN are influenced by the nature of the metal ion present and dependent on the production of free radicals. Its antibiotic activity is iron-activated.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
N9162A9789S5921
Staurosporina Molecular Biology, ≥95% (HPLC)
Sigma-Aldrich
S5921
Staurosporina
assay
≥98%
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
mode of action
DNA synthesis | interferes
mode of action
DNA synthesis | interferes
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
enzyme | inhibits
antibiotic activity spectrum
viruses
antibiotic activity spectrum
neoplastics
antibiotic activity spectrum
neoplastics
antibiotic activity spectrum
fungi
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Oral
Classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)