Documenti
N9162
Sigma-Aldrich
Neocarzinostatin
from Streptomyces carzinostaticus, ≥90% (SDS-PAGE), solution
Sinonimo/i:
Holoneocarzinostatin, NCS, NSC-69856, Zinostatina
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
product name
Neocarzinostatina, ≥90% (SDS-PAGE), ~0.5 mg/mL
Livello qualitativo
Saggio
≥90% (SDS-PAGE)
Forma fisica
solution
Concentrazione
~0.5 mg/mL
Spettro attività antibiotica
neoplastics
Modalità d’azione
DNA synthesis | interferes
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C35H35NO12/c1-16-12-19(42-4)14-22-20(16)8-9-23(37)27(22)32(40)45-24-13-18-10-11-35(26-15-43-34(41)46-26)25(48-35)7-5-6-21(18)31(24)47-33-28(36-3)30(39)29(38)17(2)44-33/h8-9,12-14,17,21,24-26,28-31,33,36-39H,6,15H2,1-4H3/t17-,21?,24-,25-,26-,28-,29+,30-,31-,33-,35+/m1/s1
BLXZMHNVKCEIJX-PNKAXBHOSA-N
Applicazioni
La neocarzinostatina da Streptomyces carzinostaticus è stata utilizzata:
  • come agente per il danneggiamento del DNA per trattare le cellule GM0637 di fibroblasti umani
  • come antibiotico radiomimetico per indurre il danneggiamento del DNA
  • in associazione alle cellule T Vγ2Vδ2 per determinare la citotossicità nelle cellule di cancro ovarico
Azioni biochim/fisiol
La neocarzinostatina è un complesso proteico di piccole molecole composto da un cromoforo di enediyna strettamente legato a una proteina a singola catena di 113 amminoacidi. Il complesso esercita attività antiproliferativa e antitumorale. Il cromoforo è il composto attivo responsabile della scissione del DNA, mentre l′apoproteina stabilizza e regola la disponibilità del cromoforo labile. Il cromoforo dell′NCS è legato in modo non covalente in una fenditura della proteina di legame ed è dissociabile. A seguito dell′aggiunta di un tiolo, il cromoforo forma una specie biradicale altamente reattiva che può indurre interruzioni di sequenze specifiche in singoli o doppi filamenti di DNA. La neocarzinostatina inibisce la sintesi del DNA ed esercita un′attività antitumorale in vari tumori umani e animali. La NCS inibisce la proliferazione inducendo l′arresto del ciclo delle cellule G2 e la relativa apoptosi in linee cellulari positive e negative al papillomavirus (HPV) umano.
La neocarzinostatina è una sostanza antibiotica radiomimetica.
Stato fisico
Fornita in quantità di 100 μg (~9 nmoli) in una soluzione contenente 20 mM di tampone MES, pH 5,5.
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Visita l’Archivio dei documenti
Neocarzinostatin-chromophore: a potent inhibitor of casein kinase II in vitro.
Tanoue, S., et al.
Antibiotics, 51, 95-98 (1998)
B Heyd et al.
Journal of bacteriology, 182(7), 1812-1818 (2000-03-14)
Neocarzinostatin (NCS) is the most studied member of a family of chromoproteins secreted by a range of actinomycetes species. It has been proposed that in addition to their antitumoral activity related to the bound chromophores, this group of related proteins
Long non-coding RNA ANRIL (CDKN2B-AS) is induced by the ATM-E2F1 signaling pathway
Wan G, et al.
Cellular Signalling, 25(5), 1086-1095 (2013)
Induction of ATM/ATR pathway combined with Vgamma2Vdelta2 T cells enhances cytotoxicity of ovarian cancer cells
Lu J,et al.
Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Molecular Basis of Disease, 1842(7), 1071-1079 (2014)
The enediyne antibiotics.
A L Smith et al.
Journal of medicinal chemistry, 39(11), 2103-2117 (1996-05-24)
Articoli
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.