Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 88.70 | |
| 25 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 300.00 | |
| 100 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 516.00 |
Informazioni su questo articolo
Nome del prodotto
Anisomycin from Streptomyces griseolus, ≥98% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white to faint yellow
solubility
H2O: 2 mg/mL (Aqueous solutions are stable over a wide range of pH at room temperature.), DMSO: 20 mg/mL, methanol: 20 mg/mL
antibiotic activity spectrum
neoplastics
mode of action
protein synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(C[C@H]2NC[C@H](O)[C@H]2OC(C)=O)cc1
InChI
1S/C14H19NO4/c1-9(16)19-14-12(15-8-13(14)17)7-10-3-5-11(18-2)6-4-10/h3-6,12-15,17H,7-8H2,1-2H3/t12-,13+,14+/m1/s1
InChI key
YKJYKKNCCRKFSL-RDBSUJKOSA-N
Biochem/physiol Actions
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form solid | form liquid, ready-to-use solution | form solid | form powder |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: 2 mg/mL (Aqueous solutions are stable over a wide range of pH at room temperature.), methanol: 20 mg/mL, DMSO: 20 mg/mL | solubility - | solubility DMSO: >20 mg/mL, H2O: >20 mg/mL | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear |
| color white to faint yellow | color - | color white | color white to beige |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anisomycin from Streptomyces griseolus
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| A9789-25MG | 04061833412459 |
| A9789-100MG | 04061833412442 |
| A9789-5MG | 04061833412466 |