Cambia visualizzazione
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 10 ea | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 125.00 |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121600
Sterility:
sterile
Feature:
barrier: no
Packaging:
rack of 96, pack of 960 ea (Racks)
Manufacturer/tradename:
Finn 9400263
CHF 125.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartimaterial
yellow
sterility
sterile
feature
barrier: no
packaging
rack of 96, pack of 960 ea (Racks)
manufacturer/tradename
Finn 9400263
maximum volume
250 μL
volume range
0.5-250 μL
Other Notes
Browse all pipette tips
Legal Information
Finnpipette is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| feature barrier: no | feature barrier: no | feature barrier: no | feature barrier: no |
| sterility sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
| manufacturer/tradename Finn 9400263 | manufacturer/tradename Finn 9401250 | manufacturer/tradename Finn 9401110 | manufacturer/tradename Finn 9400230 |
| material yellow | material orange | material blue | material colorless |
| packaging rack of 96, pack of 960 ea (Racks) | packaging pack of 960 ea (10 racks of 96 tips) | packaging pack of 960 ea (Racks) | packaging pack of 1000 ea (Bag) |
| volume range 0.5-250 μL | volume range 5-300 μL | volume range 100-1000 μL | volume range 0.5-250 μL |
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| P8979-1EA | 04061834376835 |
| P8979-10EA | 04061834380511 |