Documenti fondamentali
P7174
Finnpipette® pipette tips
Finntip 1000, non-sterile
Scegli un formato
10 EA
CHF 103.00
CHF 103.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 EA
CHF 103.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
CHF 103.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Materiali
blue
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
barrier: no
Confezionamento
pack of 960 ea (Racks)
Produttore/marchio commerciale
Finn 9401110
Lunghezza
7.1 cm
Volume massimo
1 mL
Intervallo di volume
100-1000 μL
Caratteristiche e vantaggi
  • Enables accurate and precise pipetting
  • Designed for liquid handling with a uniform smooth surface
  • A hydrophobic surface prevents liquid retention
  • The rack packaging option has color-coding
Altre note
Browse all pipette tips
Note legali
Finnpipette is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)