Cambia visualizzazione
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 1000 ea | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 75.50 |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121600
Sterility:
non-sterile
Feature:
barrier: no
Packaging:
pack of 1000 ea (Bag)
Manufacturer/tradename:
Finn 9400230
CHF 75.50
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartimaterial
colorless
sterility
non-sterile
feature
barrier: no
packaging
pack of 1000 ea (Bag)
manufacturer/tradename
Finn 9400230
maximum volume
250 μL
volume range
0.5-250 μL
Other Notes
Browse all pipette tips
Legal Information
Finnpipette is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Finn 9400230 | manufacturer/tradename Finn 9401030 | manufacturer/tradename Finn 9402030 | manufacturer/tradename Finn 9401260 |
| feature barrier: no | feature barrier: no | feature barrier: no | feature barrier: no |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
| material colorless | material blue | material colorless | material orange |
| packaging pack of 1000 ea (Bag) | packaging pack of 1000 ea (Bag) | packaging pack of 500 ea (Bag) | packaging pack of 1000 ea (Bag) |
| volume range 0.5-250 μL | volume range 100-1000 μL | volume range 1-5 mL | volume range 5-300 μL |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Finnpipette® pipette tips
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| P3049-1000EA | 04061833035009 |