Cambia visualizzazione
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 2 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 65.90 | |
| 10 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 252.00 CHF 214.20 |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H9NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
159.14
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
powder
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥98%
form
powder
SMILES string
OC(=O)[C@H]1CN[C@@H](C1)C(O)=O
InChI
1S/C6H9NO4/c8-5(9)3-1-4(6(10)11)7-2-3/h3-4,7H,1-2H2,(H,8,9)(H,10,11)/t3-,4+/m1/s1
InChI key
NRSBQSJHFYZIPH-DMTCNVIQSA-N
Gene Information
rat ... Gria1(50592), Grik1(29559), Grin2a(24409), Slc1a2(29482), Slc1a3(29483)
Application
L-trans-Pyrrolidine-2,4-dicarboxylic acid has been used:
- as a glutamate transport inhibitor to test its impairing effect on glutamate-induced cell death in HT22 neuronal cells[1]
- as an analog of glutamate to test its effect on glutamate/glutamine-dependent acid resistance of E. coli and S. flexneri[2]
- as sodium glutamate (Na+/Glu) cotransporter inhibitor in myogenic cell line C2C12[3]
Biochem/physiol Actions
L-trans-Pyrrolidine-2,4-dicarboxylic acid is a selective glutamate transporter inhibitor.[1]
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| form powder | form powder | form powder | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| Gene Information rat ... Gria1(50592), Grik1(29559), Grin2a(24409), Slc1a2(29482), Slc1a3(29483) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| P7575-2MG | 04061832092898 |
| P7575-10MG | 04061832092881 |