Vai a
SML1335
Pidotimod
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(4R)-3-(5-Oxo-L-prolyl)-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid, (R)-3-((S)-5-Oxopyrrolidine-2-carbonyl)thiazolidine-4-carboxylic acid, (R)-3-[(S)-(5-Oxo-2-pyrrolidinyl) carbonyl]-thiazolidine-4-carboxylic acid, 3-L-Pyroglutamyl-L-thiaziolidine-4carboxylic acid, PGT/1A
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
50 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 137.00
250 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 380.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H12N2O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
244.27
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 137.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -135 to -155°, c = 1 in 6 M HCl
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
room temp
SMILES string
OC([C@@H]1CSCN1C([C@H]2NC(CC2)=O)=O)=O
InChI
1S/C9H12N2O4S/c12-7-2-1-5(10-7)8(13)11-4-16-3-6(11)9(14)15/h5-6H,1-4H2,(H,10,12)(H,14,15)/t5-,6-/m0/s1
InChI key
UUTKICFRNVKFRG-WDSKDSINSA-N
Biochem/physiol Actions
Pidotimod is a dipeptide immunostimulant with biological activity on both the adaptive and the innate immune responses. Pidotimod has been reported to modulate airway epithelial cells functions involved in host-virus interaction possibly through NF-kB activation, promote functional maturation of dendritic cells, and facilitate M2 macrophage polarization and function. Pidotimod has been investigated for use to increase response to recurrent respiratory infections primarily in children.
Pidotimod is a dipeptide immunostimulant.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML1898GF59022592GF83929674
Pidotimod ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1335
Pidotimod
Iguratimod ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1898
Iguratimod
Antimony rod, 15mm, diameter 2.0mm, 99.99%
GF59022592
Antimony
Antimony foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.025mm, permanent polyester support, 95+%
GF83929674
Antimony
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
rod, 15mm, diameter 2.0mm, 99.99%
description
foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.025mm, permanent polyester support, 95+%
form
powder
form
powder
form
rod
form
foil
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
99.99%
assay
95%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
white to beige
color
-
color
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)