Vai a
C5732
CA-074
synthetic (organic), ≥98% (HPLC), cathepsin B inhibitor, powder
Sinonimo/i:
(L-3-trans-(Propylcarbamyl)oxirane-2-carbonyl)-L-isoleucyl-L-proline
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 471.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H29N3O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
383.44
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 471.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
CA-074, ≥98% (HPLC)
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
methanol: 1 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCNC(=O)[C@H]1O[C@@H]1C(=O)N[C@@H]([C@H](C)CC)C(=O)N2CCC[C@H]2C(O)=O
InChI
1S/C18H29N3O6/c1-4-8-19-15(22)13-14(27-13)16(23)20-12(10(3)5-2)17(24)21-9-6-7-11(21)18(25)26/h10-14H,4-9H2,1-3H3,(H,19,22)(H,20,23)(H,25,26)/t10?,11-,12-,13-,14-/m0/s1
InChI key
ZEZGJKSEBRELAS-NSIINPIOSA-N
Application
CA-074 has been used as a cathepsin B inhibitor:
  • to study its effect on pseudotyped viruses bearing S proteins harboring R642M and N714K using HeLa cells
  • to determine the role of autophagy in glucose deprivation (GD)-induced damage
  • to study its effects on neuronal function upon exposure to His-cathepsin B (CATB)
Biochem/physiol Actions
CA-074 is a potent and a selective inhibitor of cathepsin B. It is useful to study the biological function of cathepsin B in vivo. Studies show that CA-074 can also inhibit cathepsin L under reducing conditions.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
205530C5857205531
CA-074 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
C5732
CA-074
CA-074 CA-074, also referenced under CAS 134448-10-5, modulates the biological activity of cathepsin B. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Sigma-Aldrich
205530
CA-074
CA-074 Me CA-074 Me, CAS 147859-80-1, is a cell-permeable analog of CA-074 that acts as an irreversible inhibitor of intracellular cathepsin B.
Sigma-Aldrich
205531
CA-074 Me
description
≥98% (HPLC)
description
CA-074, also referenced under CAS 134448-10-5, modulates the biological activity of cathepsin B. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
description
≥99% (TLC)
description
CA-074 Me, CAS 147859-80-1, is a cell-permeable analog of CA-074 that acts as an irreversible inhibitor of intracellular cathepsin B.
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
solid
form
solid
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
methanol: 1 mg/mL, clear, colorless
solubility
DMSO: 10 mg/mL
solubility
-
solubility
DMSO: 10 mg/mL
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)