Vai a
P6300
Pipet-Aid® automatic pipette pumps
cordless, rechargeable, AC/DC input 220 V AC, European 2-pin plug
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
1 ea
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 758.00
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Manufacturer/tradename:
Drummond Scientific 4-000-200
Volume:
1-100 mL
Feature:
CE compliant
CHF 758.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
plastic , silicone
feature
CE compliant
manufacturer/tradename
Drummond Scientific 4-000-200
volume
1-100 mL
General description
Safe, convenient instruments for converting pipettes into hand-operated dispensers. Especially useful in confined areas such as laminar flow hoods. Can be used with glass or plastic pipettes ranging in size from 1 to 100 mL.
Legal Information
Pipet-Aid is a registered trademark of Drummond Scientific Co.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P1950P1825P4925
volume
1-100 mL
volume
1-100 mL
volume
1-100 mL
volume
-
manufacturer/tradename
Drummond Scientific 4-000-200
manufacturer/tradename
Drummond Scientific 4-000-201
manufacturer/tradename
Drummond Scientific 4-000-101
manufacturer/tradename
Drummond Scientific 3-000-752
feature
CE compliant
feature
CE compliant
feature
-
feature
-
material
plastic
material
plastic , silicone
material
plastic , silicone
material
aluminum (Anodized), blue
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
P6300-1EA04061833019443