Vai a
P4925
Pipette filler for calibrated microcapillary pipettes
dispenses up to 100 μL
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 ea
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 164.00
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Manufacturer/tradename:
Drummond Scientific 3-000-752
Material:
aluminum (Anodized), blue
Packaging:
pack of 1 ea
CHF 164.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
aluminum (Anodized), blue
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Drummond Scientific 3-000-752
capacity
1-100 μL
General description
Anodized aluminum body and screw-operated piston aspirates and dispenses up to 100 μL. Tapered silicone rubber neck holds all sizes of capillaries securely.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P6300P1950P6804
manufacturer/tradename
Drummond Scientific 3-000-752
manufacturer/tradename
Drummond Scientific 4-000-200
manufacturer/tradename
Drummond Scientific 4-000-201
manufacturer/tradename
Drummond Scientific 5-000-1001-X10
material
aluminum (Anodized), blue
material
plastic , silicone
material
plastic , silicone
material
glass
packaging
pack of 1 ea
packaging
-
packaging
-
packaging
pack of 100 ea
capacity
1-100 μL
capacity
-
capacity
-
capacity
10 μL
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)