Vai a
P1950
Pipet-Aid® automatic pipette pumps
model XP, cordless, rechargeable, AC/DC input 220 V AC, European 2-pin plug
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 ea
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 507.00
CHF 430.95
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Manufacturer/tradename:
Drummond Scientific 4-000-201
Volume:
1-100 mL
Feature:
CE compliant
CHF 430.95
Prezzo di listinoCHF 507.00Risparmia il 15%
Sconto Esclusivo Online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
plastic , silicone
feature
CE compliant
manufacturer/tradename
Drummond Scientific 4-000-201
volume
1-100 mL
General description
  • Pipet-Aid® automatic pipette is of light-weight and compact design.
  • Three-speed range options (F) Fast, (M) Medium, (S) Slow provide more precise control for aspirating and dispensing samples.
  • EZ Grip nosepiece with double membrane filter.
  • Includes a removable stand.
  • Easy access battery replacement.
  • Holster-type wall bracket included.
Safe, convenient instruments for converting pipettes into hand-operated dispensers. Especially useful in confined areas such as laminar flow hoods. Can be used with glass or plastic pipettes ranging in size from 1 to 100 mL.
Legal Information
Pipet-Aid is a registered trademark of Drummond Scientific Co.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P1825P6300Z615927
BRAND® pipette bulb
Z615927
BRAND® pipette bulb
description
model XP, cordless, rechargeable, AC/DC input 220 V AC, European 2-pin plug
description
model XP, cordless, rechargeable, AC/DC input 110 V AC, US 2-pin plug
description
cordless, rechargeable, AC/DC input 220 V AC, European 2-pin plug
description
-
volume
1-100 mL
volume
1-100 mL
volume
1-100 mL
volume
-
feature
CE compliant
feature
-
feature
CE compliant
feature
-
manufacturer/tradename
Drummond Scientific 4-000-201
manufacturer/tradename
Drummond Scientific 4-000-101
manufacturer/tradename
Drummond Scientific 4-000-200
manufacturer/tradename
BRAND 124700
material
silicone , plastic
material
silicone , plastic
material
plastic , silicone
material
natural rubber
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)