Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 187.00 | |
| 5 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 734.00 CHF 623.90 | |
| 10 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 1’320.00 |
Informazioni su questo articolo
Nome del prodotto
Prostaglandin D2, ≥95%, synthetic
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@]1(C\C=C/CCCC(O)=O)[C@@H](O)CC(=O)[C@]1([H])\C=C\[C@@H](O)CCCCC
InChI
1S/C20H32O5/c1-2-3-6-9-15(21)12-13-17-16(18(22)14-19(17)23)10-7-4-5-8-11-20(24)25/h4,7,12-13,15-18,21-22H,2-3,5-6,8-11,14H2,1H3,(H,24,25)/b7-4-,13-12+/t15-,16+,17+,18-/m0/s1
InChI key
BHMBVRSPMRCCGG-OUTUXVNYSA-N
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form solution | form (powder to crystals) |
| assay ≥95% | assay ≥98% | assay ≥98% | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| biological source synthetic | biological source synthetic | biological source synthetic | biological source synthetic |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Prostaglandin D2
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Contenuto correlato
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| P5172-10MG | 04061832785851 |
| P5172-1MG | 04061834376750 |
| P5172-5MG | 04061832785868 |