Merck
P7265
Prostaglandin A1
≥98% (HPLC), powder, NF-κB inhibitor
Sinonimo/i:
(13E,15S)-15-Hydroxy-9-oxoprosta-10,13-dien-1-oic acid, PGA1
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H32O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
336.47
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2003401
Assay:
≥98%
Form:
powder
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Prostaglandin A1, synthetic
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1[C@H](CCCCCCC(O)=O)[C@@H](/C=C/[C@H](CCCCC)O)C=C1
InChI
1S/C20H32O4/c1-2-3-6-9-17(21)14-12-16-13-15-19(22)18(16)10-7-4-5-8-11-20(23)24/h12-18,21H,2-11H2,1H3,(H,23,24)/b14-12+/t16-,17-,18+/m0/s1
InChI key
BGKHCLZFGPIKKU-LDDQNKHRSA-N
Biochem/physiol Actions
Prostaglandin A1 (PGA1) is a cyclopentenone prostaglandin containing chemically reactive α,β-unsaturated carbonyl. This cyclooxygenase 2 (COX-2) metabolic product aids in regulating the development and progression of Alzheimer′s disease (AD). In addition, PGA1 also regulates various biological processes via Michael addition. It exhibits antiviral activity against avian influenza A viruses (IAV) by inducing cytoprotective heat shock response in infected cells and by inhibiting nuclear factor-κB (NF-κB) activity.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Prostaglandin A1
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)