Vai a
P3953
L-α-Phosphatidyl-D-myo-inositol 3-monophosphate, dipalmitoyl
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
0.1 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 284.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C41H80O16P2
Numero CAS:
Peso molecolare:
891.01
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352207
MDL number:
CHF 284.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
solubility
DMSO: soluble, chloroform: soluble, ethanol: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(O)(=O)O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](OP(O)(O)=O)[C@H]1O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C41H80O16P2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-34(42)53-31-33(55-35(43)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)32-54-59(51,52)57-41-38(46)36(44)37(45)40(39(41)47)56-58(48,49)50/h33,36-41,44-47H,3-32H2,1-2H3,(H,51,52)(H2,48,49,50)/t33-,36+,37+,38-,39-,40-,41+/m1/s1
InChI key
SZPQTEWIRPXBTC-KFOWTEFUSA-N
General description
Component of lipid signaling pathway; product of phosphatidylinositol 3-kinase.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P7686P3584P8014
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: soluble, ethanol: soluble, chloroform: soluble
solubility
DMSO: soluble, chloroform: soluble, ethanol: soluble
solubility
H2O: soluble
solubility
DMSO: soluble, ethanol: soluble, methanol: soluble
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)