Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H49O19P3
Numero CAS:
Peso molecolare:
746.57
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352207
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiform
powder
Quality Segment
solubility
H2O: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(O)(=O)O[C@@H]1[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](OP(O)(O)=O)[C@H](OP(O)(O)=O)[C@H]1O)OC(=O)CCCCCCC
InChI
1S/C25H49O19P3/c1-3-5-7-9-11-13-18(26)39-15-17(41-19(27)14-12-10-8-6-4-2)16-40-47(37,38)44-23-20(28)21(29)24(42-45(31,32)33)25(22(23)30)43-46(34,35)36/h17,20-25,28-30H,3-16H2,1-2H3,(H,37,38)(H2,31,32,33)(H2,34,35,36)/t17-,20-,21+,22+,23-,24-,25-/m1/s1
InChI key
XLNCEHRXXWQMPK-MJUMVPIBSA-N
General description
Signaling lipid which apparently acts by binding to pleckstrin homology domains; direct activator of inward rectifier potassium channels; phospholipase C and PI3-kinase substrate; activates phospholipase D.
Features and Benefits
This compound is featured on the Potassium Channels page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?