Vai a
M4758
(±)-6-Methyl-5,6,7,8-tetrahydropterine dihydrochloride
~95% (TLC)
Sinonimo/i:
6-MPH4, DL-2-Amino-4-hydroxy-6-methyl-5,6,7,8-tetrahydropteridine dihydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
50 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 279.00
100 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 319.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H11N5O · 2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
254.12
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5648114
Assay:
~95% (TLC)
CHF 279.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
~95% (TLC)
Quality Segment
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.Cl.CC1CNc2nc(N)nc(O)c2N1
InChI
1S/C7H11N5O.2ClH/c1-3-2-9-5-4(10-3)6(13)12-7(8)11-5;;/h3,10H,2H2,1H3,(H4,8,9,11,12,13);2*1H
InChI key
MKQLORLCFAZASZ-UHFFFAOYSA-N
Application
6-MPH4 is used to study mechanisms of nitric oxide (NO) synthase and free radical induced L-DOPA release from striatal tissue.
Biochem/physiol Actions
Synthetic cofactor for tyrosine hydrolase; also cofactor for phenylalanine and tryptophan hydroxylases; less activity than the natural cofactor, BH4
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
D0387A58003678864
assay
~95% (TLC)
assay
≥95%
assay
98%
assay
96%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)