A58003
2-Amino-4-hydroxy-6-methylpyrimidine
98%
Sinonimo/i:
2-Amino-6-methyl-4-pyrimidinol, 6-Methylisocytosine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cc(O)nc(N)n1
InChI
1S/C5H7N3O/c1-3-2-4(9)8-5(6)7-3/h2H,1H3,(H3,6,7,8,9)
KWXIPEYKZKIAKR-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3