Documenti
678864
Sigma-Aldrich
5,6,7,8-Tetrahydro-2-naphthylamine
96%
Sinonimo/i:
(5,6,7,8-Tetrahydronaphthalen-2-yl)amine, 2-Amino-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene, 6-Amino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, 6-Aminotetralin
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H13N
Numero CAS:
Peso molecolare:
147.22
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Forma fisica
solid
P. eboll.
110 °C/5 mmHg
Punto di fusione
34-38 °C
Stringa SMILE
Nc1ccc2CCCCc2c1
InChI
1S/C10H13N/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h5-7H,1-4,11H2
MOXOFSFWYLTCFU-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3