Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 412.00 |
Informazioni su questo articolo
Quality Level
assay
≥97%
form
powder
technique(s)
radioimmunoassay: suitable
solubility
ethanol: water (1:1): 10 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@]12CC[C@]3(C)[C@@H](O)[C@@H](C[C@@]3([H])[C@]1([H])CCc4cc(O)ccc24)O[C@@H]5O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)C(O)=O
InChI
1S/C24H32O9/c1-24-7-6-13-12-5-3-11(25)8-10(12)2-4-14(13)15(24)9-16(21(24)29)32-23-19(28)17(26)18(27)20(33-23)22(30)31/h3,5,8,13-21,23,25-29H,2,4,6-7,9H2,1H3,(H,30,31)/t13-,14-,15+,16-,17+,18+,19-,20+,21+,23-,24+/m1/s1
InChI key
FQYGGFDZJFIDPU-JRSYHJKYSA-N
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥97% | assay ≥97% | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| technique(s) radioimmunoassay: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| storage temp. −20°C | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. −20°C |
| solubility ethanol: water (1:1): 10 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless | solubility pyridine: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly brownish-yellow | solubility ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility 0.1 M NaOH: 10 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow |
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| E1877-100MG | 04061832849782 |
| E1877-10MG | 04061832849799 |