Passa al contenuto
E1253
Estriol
synthetic (organic), ≥97%, immunomodulatory , powder
Sinonimo/i:
1,3,5(10)-Estratriene-3,16α,17β-triol, 16α-Hydroxyestradiol, 3,16α,17β-Trihydroxy-1,3,5(10)-estratriene
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H24O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
288.38
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
EC Number:
200-022-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2508172
Assay:
≥97%
Form:
powder
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Estriol, ≥97%
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
sterility
non-sterile
assay
≥97%
form
powder
mp
280-282 °C (lit.)
solubility
pyridine: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly brownish-yellow
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1C[C@@H](O)[C@@H]2O
InChI
1S/C18H24O3/c1-18-7-6-13-12-5-3-11(19)8-10(12)2-4-14(13)15(18)9-16(20)17(18)21/h3,5,8,13-17,19-21H,2,4,6-7,9H2,1H3/t13-,14-,15+,16-,17+,18+/m1/s1
InChI key
PROQIPRRNZUXQM-ZXXIGWHRSA-N
Gene Information
human ... SERPINA6(866)
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Ar(24208)
Application
Estriol has been used as a sex hormone to determine its binding constants to insulin (INS), the insulin receptor (IR), and INS-like peptides derived from the IR.
Biochem/physiol Actions
Estriol is a metabolite of 17β-estradiol with much lower biological activity. It is the primary estrogen found in the urine. Large quantities of estriol and estrone are produced by the placenta during pregnancy. These are also the primary estrogens produced by adipose tissue in men and post-menopausal women. Estriol may exhibit immunomodulatory benefits against various diseases such as autoimmune, inflammatory, and neurodegenerative conditions.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Estriol
Pittogrammi
Health hazard
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Che succede?
WGK 3
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)